Imprimer
Enregistreurs de données USB multi-usages, EBI310, EBI310 TE, EBI 310 DI, EBI310 TH
Fournisseur: EBRO
1340-6331 1340-6336 1340-6337 1340-6339
620-1814EA 284 EUR
620-1814 620-2391 620-2392 620-2760
Enregistreurs de données USB multi-usages, EBI310, EBI310 TE, EBI 310 DI, EBI310 TH
Enregistreurs de données
Ces enregistreurs de données de température faciles à utiliser, dotés d'une connexion USB, surveillent la température et/ou l'humidité pendant le transport et le stockage de produits pharmaceutiques, médicaux ou d'autres denrées périssables, le transport de médicaments, de vaccins et de produits sanguins. Ils ne nécessitent aucune interface de programmation ou d'affichage de données. Un rapport au format PDF automatique peut être généré sans aucun logiciel.
  • Prise USB, aucun logiciel requis
  • Rapports PDF automatiques
  • Indication de l'état de l'alarme par LED clignotante rouge et jaune
  • Modes de mesure: En continu, au démarrage et à l'arrêt, jusqu'à la fin de la mémoire, démarrage d'une pression sur une touche
  • Taux d'échantillonnage: 1 s … 24 h
  • Les appareils sont livrés avec un certificat d'étalonnage en 3 points (‒20, 0 et +60 °C )
EBI 310 is the high precision version
EBI 310 TE is for the measurement of high and low temperature
EBI 310 DI is for precise temperarure measurments of dry ice
EBI 310 TX is a multi-use USB data logger with temperature two-channel adapter
EBI 310 TH is dedicated to relative humidity monitoring in storage and during transport
Les enregistreurs sont programmables à l'aide de l'outil disponible sur le site Web à l'adresse www.ebi300.com. Pour programmer l'enregistreur et évaluer les données, il vous suffit d'un PC avec accès à Internet et d'un lecteur PDF. Boîtier robuste et résistant à l'eau (IP 65).
* Température interne
** Température externe
Certifications: Conformité avec les normes FDA 21 CFR Partie 11, DIN EN 12830 et ATP.
Informations de commande: For model EBI 310 TX, up to two exchangeable probes can be connected; not included.
Information de livraison: Fourni avec une batterie d'une durée de deux ans. Certificat d'étalonnage inclus.