Imprimer
Portoirs pour microtubes en format microplaque 96 puits
Fournisseur: Brand
781565 781566
738-0137EA 726 EUR
738-0137 738-0138
Portoirs pour microtubes en format microplaque 96 puits
Portoirs Tube Racks
Non stériles, compatibles avec une utilisation avec robots
  • Les tubes et portoirs (sauf tapis de protection ou barrettes) sont autoclavables à 121 °C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
  • Les tubes, les portoirs et les couvercles peuvent résister à des températures pouvant atteindre –80 °C
  • Tubes à code couleur (A1 à H12) et côtés du portoir adaptés aux étiquettes à codes-barres pour faciliter l'organisation des échantillons.