Acétone ≥99.5% qualité Semi-conducteur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 67-64-1
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3590
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -94°
Boiling Point: 56°
Beilstein Reference: 63580
Merck Reference: 14,66
UN No.: 1090
MDL No.: MFCD00008765
Formule:
CH₃COCH₃ Point d'ébullition: 56 °C Point de fusion: –94 °C Densité: 0.791 Point d'éclair: –17 °C (1 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 ONU: 1090 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119471330-49 Merck Index: 14,66 |