Imprimer
Méthyléthylcétone ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25642.291EA 40.7 EUR
25642.291 25642.325 VWRC25642.460
Méthyléthylcétone ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Point d'ébullition: 79.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
ONU: 1193
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5%
IR Spectrum Passes Test
Acidity (at Filling) Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 79 - 80 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.804 - 0.807
Density (20/20) 0.805 - 0.808
Acetone Max. 0.05%
Butan-2-ol Max. 0.07%
Methanol Max. 0.05%
2-Methylpropan-2-ol Max. 0.1%
Non-Volatile Residue Max. 10 ppm
Substances Reducing KMnO4 (as O) Max. 3 ppm
Water Max. 0.1%
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes Test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes Test