Méthyléthylcétone 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 78-93-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.3790
Odour: Characteristic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 741880
Merck Reference: 14,6072
UN No.: 1193
MDL No.: MFCD00011648
Formule:
C₂H₅COCH₃ Point d'ébullition: 80 °C Point de fusion: –87 °C Densité: 0.805 Point d'éclair: –3 °C (26 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011648 Numéro CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 ONU: 1193 ADR: 3,II ATTEINDRE: 01-2119457290-43 Merck Index: 14,6072 |