Indicator_Metal_titration, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
2,2'-Dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid dihydrate
MQ200
1.04595.0005
1.04595.0025
1.04595.0005EA
186
EUR
1.04595.0005
1.04595.0025
Indicator_Metal_titration, Supelco®
Réactif de Patton et Reeder
Formule:
C₂₁H₁₄N₂O₇S·2H₂O MW: 474.45 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004078 Numéro CAS: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution | passes test |
Water (according to Karl Fischer) | ≤ 9% |
Suitability as indicator (for metal titration) | passes test |
Bulk Density | 400 kg/m3 |