Trifluoroacétate de césium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
44633.09
44633.18
44633.09EA
51.6
EUR
44633.09
44633.18
Trifluoroacétate de césium
Trifluoroacétate de césium
CAS No.: 21907-50-6
Molecular Formula: CsOOCCF3
Formula Weight: 245.92
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 115°
MDL No.: MFCD00051304
Formule:
C₂CsF₃O₂ Point de fusion: 115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051304 Numéro CAS: 21907-50-6 |