Imprimer
Triéthylamine trifluorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Triethylamine trihydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14371.0010 8.14371.0002
8.14371.0010EA 61.3 EUR
8.14371.0010 8.14371.0002
Triéthylamine trifluorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triéthylamine trifluorhydrate
Formule: C₆H₁₈F₃N
MW: 161.21 g/mol
Densité: 1.094 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043294
Numéro CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
ONU: 2927
ADR: 6.1 (8) I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 161.21 g/mol
Boiling Point 70 °C (19.9 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Hill Formula C6H15N*3FH
Chemical Formula (C2H5)3N * 3 HF