Imprimer
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
346680050 346680250 346681000
ACRO346680050EA 36 EUR
ACRO346680050 ACRO346680250 ACRO346681000
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 127 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067698
Numéro CAS: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %