Imprimer
trans-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
206980050 206980250
ACRO206980050EA 64.1 EUR
ACRO206980050 ACRO206980250
trans-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate 99%
trans-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO
MW: 151.64 g/mol
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001490
Numéro CAS: 5456-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %