Acrylate d'éthyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Acrylic acid-ethyl ester
Stabilization:
Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00836.0100
8.00836.1000
8.00836.0100EA
40.8
EUR
8.00836.0100
8.00836.1000
Acrylate d'éthyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Acrylate d'éthyle
Formule:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009188 Numéro CAS: 140-88-5 EINECS: 205-438-8 ONU: 1917 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 15 g/l (20 °C) |
Melting Point | -71 °C |
Molar Mass | 100.11 g/mol |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 39 hPa (20 °C) |
Flash Point | 8 °C |
Refractive Index | 1.4049 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 14 %(V) |
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 355 °C DIN 51794 |
Water absorption | 124 g/kg (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |