Imprimer
Acrylate d'éthyle ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acrylic acid-ethyl ester
Stabilization: Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
A15493.AE A15493.AP
A15493.AEEA 35.1 EUR
A15493.AE A15493.AP
Acrylate d'éthyle ≥99% stabilisé
Acrylate d'éthyle
Stabilized with ca 20 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99% CAS No.: 140-88-5 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4060 Odour: Pungent Melting Point: -71° Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 773866 Merck Reference: 14,3759 UN No.: 1917 MDL No.: MFCD00009188
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.924
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009188
Numéro CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
ONU: 1917
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3759