Acide acrylique stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Prop-2-enoic acid
Stabilization:
Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00181.0100
8.00181.0500
8.00181.1000
8.00181.9025
8.00181.0100EA
29
EUR
8.00181.0100
8.00181.0500
8.00181.1000
8.00181.9025
Acide acrylique stabilisé, Sigma-Aldrich®
Acide acrylique
Formule:
C₃H₄O₂ MW: 72.06 g/mol Point d'ébullition: 141.6 Point de fusion: 13 Densité: 1.06 g/cm³ (10 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004367 Numéro CAS: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 ONU: 2218 ADR: 8 (3) II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1000 g/l (25 °C) |
Melting Point | 13 °C |
Molar Mass | 72.06 g/mol |
Boiling Point | 141 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 46 °C |
Refractive Index | 1.4224 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.9 - 19.8 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.1 (72.06 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 390 °C DIN 51794 |
Synonyms | 2-Propenoic acid, Acroleic acid |
Hill Formula | C3H4O2 |