Imprimer
2-Heptanone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
154000010 154001000 154002500 154000051
ACRO154000010EA 153 EUR
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500 ACRO154000051
2-Heptanone 98%
2-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009513
Numéro CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
ONU: 1110
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04683
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure