Imprimer
Nitroacétate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Nitroacetic methyl ester, Methyl 2-nitroacetate
L18950.09 L18950.04
L18950.09EA 348 EUR
L18950.09 L18950.04
Nitroacétate de méthyle ≥98%
Nitroacétate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2483-57-0 Molecular Formula: C3H5NO4 Formula Weight: 119.08 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Ester-like Boiling Point: 195-198° Beilstein Reference: 1758670 MDL No.: MFCD00075480
Formule: C₃H₅NO₄
MW: 119.08 g/mol
Point d'ébullition: 195…198 °C
Densité: 1.294
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075480
Numéro CAS: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0