Sodium métaborate tétrahydraté 98.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
211635000
211630025
211630100
ACRO211635000EA
59.3
EUR
ACRO211635000
ACRO211630025
ACRO211630100
Sodium métaborate tétrahydraté 98.5%, très pur
Sodium métaborate tétrahydraté
Formule:
BNaO₂·4H₂O Point de fusion: 57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149205 Numéro CAS: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration with HCl | ≥98.0 % |