Imprimer
Sodium éthylate 96%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium ethylate, Sodium ethanolate
168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 46.7 EUR
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Sodium éthylate 96%, pur
Sodium éthylate
Formule: C₂H₅NaO
MW: 68.05 g/mol
Point de fusion: 260 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012417
Numéro CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
ONU: 3095
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %