Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate, anhydre ≥98.0%, qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
0571-2.5KGEA 531 EUR
0571-2.5KG 0571-500G 0571-100KG
Sodium dihydrogénophosphate, anhydre ≥98.0%, qualité Réactif
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Point de fusion: ∼650 °C
Densité: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy Metals (as Pb) 0.001%
Insolubles = 0.03%
Moisture (KF) = 0.3%
pH (1%, Water) @25°C 4.4 - 4.7
Purity >= 98%