Imprimer
Méthacrylate de butyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic acid butyl ester
216620010 216620051
ACRO216620010EA 61.8 EUR
ACRO216620010 ACRO216620051
Méthacrylate de butyle 99% stabilisé
Méthacrylate de butyle
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009444
Numéro CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
ONU: 2227
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ