Imprimer
Bromure de méthylmagnésium 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
377381000 377388000
377381000.EA 84.2 EUR
377381000. 377388000.
Bromure de méthylmagnésium 1 M dans le THF, AcroSeal®
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000041
Numéro CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to turbid grey to dark purple to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.20 M