Imprimer
Chlorure de méthoxyacetyle 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
125700100 125700500 125702500
ACRO125700100EA 79.3 EUR
ACRO125700100 ACRO125700500 ACRO125702500
Chlorure de méthoxyacetyle 97% stabilisé
Chlorure de méthoxyacetyle
Formule: C₃H₅ClO₂
Point d'ébullition: 112…113 °C (760 mmHg)
Densité: 1,187 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000728
Numéro CAS: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Stabilizer 0.3 % MgO
Titration RCOCl ≥96.0 %