Lanthane (III) sulfate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43106.22
43106.36
43106.22EA
99.7
EUR
43106.22
43106.36
Lanthane (III) sulfate hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthane (III) sulfate hydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 57804-25-8
Molecular Formula: La2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 566.00(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.821
Melting Point: dec. white heat
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Formule:
La₂O₁₂S₃·H₂O Point de fusion: Déc. (Chaleur blanche) Densité: 2,821 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149760 Numéro CAS: 57804-25-8 EINECS: 233-239-6 Merck Index: 14,5363 |