Imprimer
Trichlorure de lanthane hydraté ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Lanthanum trichloride hydrate
43120.22 43120.36
43120.22EA 78.7 EUR
43120.22 43120.36
Trichlorure de lanthane hydraté ≥99.9%
Trichlorure de lanthane hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 20211-76-1 Molecular Formula: LaCl3.xH2O Formula Weight: 245.27(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless pH: 5 Melting Point: 91° dec. Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00149753
Formule: Cl₃La·H₂O
MW: 263.28
Point d'ébullition: 1000
Point de fusion: 91 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149753
Numéro CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5