Imprimer
Trichlorure de lanthane hydraté 64,5 - 70%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 66.2 EUR
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Trichlorure de lanthane hydraté 64,5 - 70%
Trichlorure de lanthane hydraté
Formule: Cl₃La·H₂O
Point d'ébullition: 1000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149753
Numéro CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %