Imprimer
Acétate de 5-bromopentyle 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-Bromoamyl acetate, Acetic acid 5-bromoamyl ester, Acetic acid 5-bromopentyl ester
A15549.14 A15549.06 A15549.22
A15549.14EA 49.2 EUR
A15549.14 A15549.06 A15549.22
Acétate de 5-bromopentyle 98
Acétate de 5-bromopentyle
Purity: 98% CAS No.: 15848-22-3 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)5Br Formula Weight: 209.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 109-110°/15mm Beilstein Reference: 1752109 MDL No.: MFCD00039204
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.08 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (15 mmHg)
Densité: 1.255
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039204
Numéro CAS: 15848-22-3
EINECS: 239-961-8