Imprimer
Acétate de 4-nitrophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
L00314.09 L00314.18
L00314.09EA 41 EUR
L00314.09 L00314.18
Acétate de 4-nitrophényle ≥98%
Acétate de 4-nitrophényle
Purity: 98+% CAS No.: 830-03-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 77-79° Beilstein Reference: 515874
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007326
Numéro CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5