Imprimer
Acétate de 4-nitrophényle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
128750250 128751000 128750050
ACRO128750250EA 63.7 EUR
ACRO128750250 ACRO128751000 ACRO128750050
Acétate de 4-nitrophényle 97%
Acétate de 4-nitrophényle
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007326
Numéro CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 79 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)