Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B25102.06
B25102.14
B25102.22
B25102.06EA
40.7
EUR
B25102.06
B25102.14
B25102.22
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium ≥98%
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium
Purity: 98%
CAS No.: 14114-05-7
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 6413483
Formule:
C₂₁H₂₀BrP MW: 383.27 g/mol Point de fusion: 183…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011872 Numéro CAS: 14114-05-7 EINECS: 237-970-1 |