Bromure de cyclopentyltriphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14647.09
A14647.18
A14647.30
A14647.09EA
45
EUR
A14647.09
A14647.18
A14647.30
Bromure de cyclopentyltriphénylphosphonium ≥98%
Bromure de cyclopentyltriphénylphosphonium
Purity: 98%
CAS No.: 7333-52-0
Molecular Formula: C23H24BrP
Formula Weight: 411.33
Melting Point: 262-266°
Beilstein Reference: 3580193
Formule:
C₂₃H₂₄BrP Point de fusion: 262…266 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051880 Numéro CAS: 7333-52-0 |