Imprimer
Bromure de cyclohexyltriphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14298.06 A14298.14 A14298.22
A14298.06EA 34.7 EUR
A14298.06 A14298.14 A14298.22
Bromure de cyclohexyltriphénylphosphonium ≥98%
Bromure de cyclohexyltriphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 7333-51-9 Molecular Formula: C24H26BrP Formula Weight: 425.36 Melting Point: 265-272° Beilstein Reference: 3581012
Formule: C₂₄H₂₆BrP
MW: 425.35 g/mol
Point de fusion: 265…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031667
Numéro CAS: 7333-51-9
EINECS: 230-834-2