Imprimer
Cyanoacétate de benzyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cyanoacetic benzyl ester, Phenylmethyl cyanoacetate
L06644.14 L06644.22
L06644.14EA 95.7 EUR
L06644.14 L06644.22
Cyanoacétate de benzyle ≥97%
Cyanoacétate de benzyle
Purity: 97% CAS No.: 14447-18-8 Molecular Formula: NCCH2CO2CH2C6H5 Formula Weight: 175.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5195 Odour: Odourless Melting Point: 26-30° Boiling Point: 140°/0.8mm Beilstein Reference: 2096578 MDL No.: MFCD00051719
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 26…30 °C
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051719
Numéro CAS: 14447-18-8