Imprimer
Diaminomaleonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24328.14 B24328.22
B24328.14EA 39.9 EUR
B24328.14 B24328.22
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1187-42-4 Molecular Formula: C4H4N4 Formula Weight: 108.10 Melting Point: 178-182° dec. Beilstein Reference: 878333 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001870
Formule: C₄H₄N₄
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…182 °C (dec.)
Densité: 1.360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001870
Numéro CAS: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III