Carbazole 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
108260050
108260250
108262500
108260010
ACRO108260050EA
25.3
EUR
ACRO108260050
ACRO108260250
ACRO108262500
ACRO108260010
Carbazole 96%
Carbazole
Formule:
C₁₂H₉N MW: 167.21 g/mol Point d'ébullition: 355 °C (760 mmHg) Point de fusion: 240…246 °C Point d'éclair: 220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004960 Numéro CAS: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 ONU: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 240 to 246 °C |
GC | ≥95 % |