Imprimer
Etain butyle hydroxyde-oxyde 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
A18290.22 A18290.36
A18290.22EA 75.2 EUR
A18290.22 A18290.36
Etain butyle hydroxyde-oxyde 95%
Etain butyle hydroxyde-oxyde
Purity: 95% CAS No.: 2273-43-0 Molecular Formula: CH3(CH2)3Sn(=O)OH Formula Weight: 208.81 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013927
Formule: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208.83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013927
Numéro CAS: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
ONU: 3146
ADR: 6.1 III