Benzenesulfonate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B24515.14
B24515.22
B24515.36
B24515.14EA
38
EUR
B24515.14
B24515.22
B24515.36
Benzenesulfonate de méthyle ≥98%
Benzenesulfonate de méthyle
Purity: 98%
CAS No.: 80-18-2
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.5165
Melting Point: -4°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 908448
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014737
Formule:
C₇H₈O₃S MW: 172.2 g/mol Point d'ébullition: 280 °C Point de fusion: –4 °C Densité: 1.269 Point d'éclair: 143 °C (289 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014737 Numéro CAS: 80-18-2 EINECS: 201-256-8 ONU: 3265 ADR: 8 III |