Imprimer
Phénylamidine chlorhydrate, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
199001-25 199001-5
199001-25EA 182 EUR
199001-25 199001-5
Phénylamidine chlorhydrate, Calbiochem®
Phénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₉ClN₂
MW: 156.61 g/mol
Point de fusion: 174…179 °C
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4