Imprimer
Hexachloroosmate de diammonium ≥99.99% (base métaux) Os ≥ 42.8%, Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diammonium hexachloroosmate
10823.02 10823.03 10823.06
10823.02EA 136 EUR
10823.02 10823.03 10823.06
Hexachloroosmate de diammonium ≥99.99% (base métaux) Os ≥ 42.8%, Premion®
Hexachloroosmate de diammonium
Purity: 99.99% CAS No.: 12125-08-5 Molecular Formula: H8Cl6N2Os Formula Weight: 438.99 Physical Form: Powder Density: 2.9 Appearance: Brown to black Melting Point: 170° subl. Merck Reference: 14,536 MDL No.: MFCD00010883
Formule: H₈Cl₆N₂Os
MW: 439.02 g/mol
Point de fusion: 170 °C (subl.)
Densité: 2.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010883
Numéro CAS: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
Merck Index: 14,536