Imprimer
4-Méthoxythiobenzamide 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxybenzothioamide
L10945.06 L10945.03
L10945.06EA 171 EUR
L10945.06 L10945.03
4-Méthoxythiobenzamide 98
4-Méthoxythiobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 2362-64-3 Molecular Formula: C8H9NOS Formula Weight: 167.23 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 1072444
Formule: C₈H₉NOS
MW: 167.23 g/mol
Point d'ébullition: 282
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040993
Numéro CAS: 2362-64-3