Imprimer
4-Méthoxybenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: p-Anisamide
B22614.09 B22614.18
B22614.09EA 62.3 EUR
B22614.09 B22614.18
4-Méthoxybenzamide ≥98%
4-Méthoxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 3424-93-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 164-167° Boiling Point: 295° MDL No.: MFCD00007995
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 295 °C
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007995
Numéro CAS: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6