Imprimer
4-Iodo-2-méthylimidazole
Fournisseur: Thermo Scientific
MO00831DA MO00831EA
MAYBMO00831DAEA 0 EUR
MAYBMO00831DA MAYBMO00831EA
4-Iodo-2-méthylimidazole
4-Iodo-2-méthylimidazole
Formule: C₄H₅IN₂
Numéro MDL: MFCD02684335
Numéro CAS: 73746-45-9