Imprimer
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
L19517.03 L19517.06
L19517.03EA 41.5 EUR
L19517.03 L19517.06
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 7079-48-3 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 6720115 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03094390
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208.64 g/mol
Point d'ébullition: 245…246 °C
Densité: 1.433
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094390
Numéro CAS: 7079-48-3
ONU: 3265
ADR: 8 II