Imprimer
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
B24682.06 B24682.14
B24682.06EA 40.8 EUR
B24682.06 B24682.14
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 16712-69-9 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Refractive Index: 1.5450 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 134-136°/7mm Beilstein Reference: 2090130 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041480
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.68 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 8…12 °C
Densité: 1.268
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041480
Numéro CAS: 16712-69-9
ONU: 3265
ADR: 8 II