4-Vinylpyridine 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Stabilization:
80 - 150 ppm Stabilisé avec hydroquinone
Stabilized with 100 ppm hydroquinone
Purity: 96%
CAS No.: 100-43-6
Molecular Formula: C7H7N
Formula Weight: 105.14
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 58-61°/12mm
Beilstein Reference: 104506
UN No.: 3073
MDL No.: MFCD00006447
Formule:
C₇H₇N MW: 105.14 g/mol Point d'ébullition: 58…61 °C (12 mmHg) Point de fusion: –39 °C Densité: 0.984 Point d'éclair: 51 °C (124 °F) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00006447 Numéro CAS: 100-43-6 EINECS: 202-852-0 ONU: 3073 ADR: 6.1 II |