Imprimer
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21632.06 B21632.14 B21632.22
B21632.06EA 33.2 EUR
B21632.06 B21632.14 B21632.22
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 97-08-5 Molecular Formula: C6H3Cl2NO4S Formula Weight: 256.07 Melting Point: 58-61° Beilstein Reference: 1978600 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007440
Formule: C₆H₃Cl₂NO₄S
MW: 256.07 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007440
Numéro CAS: 97-08-5
EINECS: 202-558-2
ONU: 3261
ADR: 8 II