Imprimer
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminophenylamidine dihydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide dihydrochloride
228050050 228050010 228050250
ACRO228050050EA 97.2 EUR
ACRO228050050 ACRO228050010 ACRO228050250
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate 97%
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate
Formule: C₇H₁₁Cl₂N₃
MW: 208.09 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013001
Numéro CAS: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %