Imprimer
Genisteine (synthétique) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
328270250 328271000
ACRO328270250EA 138 EUR
ACRO328270250 ACRO328271000
Genisteine (synthétique) 99%
Genisteine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Point de fusion: 297…298 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %