Imprimer
Genisteine
Fournisseur: Roth Carl
0716.1 0716.2 0716.3
ROTH0716.1EA 0 EUR
ROTH0716.1 ROTH0716.2 ROTH0716.3
Genisteine
Genisteine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Point de fusion: 297…298 °C
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9