Imprimer
Genisteine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
345834-20 345834-50
345834-20EA 201 EUR
345834-20 345834-50
Genisteine, Millipore®
Genisteine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Point de fusion: 297…298 °C
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9