Genisteine
Fournisseur: Cayman Chemical
10005167-100
10005167-250
10005167-500
10005167-1
CAYM10005167-100EA
54.2
EUR
CAYM10005167-100
CAYM10005167-250
CAYM10005167-500
CAYM10005167-1
Genisteine
Genisteine
Formule:
C₁₅H₁₀O₅ Point de fusion: 297…298 °C |
Numéro MDL:
MFCD00016952 Numéro CAS: 446-72-0 EINECS: 207-174-9 |