Imprimer
Luteoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L14186.MC L14186.ME
L14186.MCEA 92.1 EUR
L14186.MC L14186.ME
Luteoline ≥97%
Luteoline
Purity: 97% CAS No.: 491-70-3 Molecular Formula: C15H10O6 Formula Weight: 286.24 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 292084 Merck Reference: 14,5614 MDL No.: MFCD00017309
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017309
Numéro CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Merck Index: 14,5614